Learn More
Anhídrido tiodiglicólico, TRC
Código de producto. 30454620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454620 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30454620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34452550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiodiglycolic Anhydride
CAS 3261-87-8
Fórmula molecular C4H4O3S
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,4-Oxathiane-2,6-dione, Thiodiacetic Acid Cyclic Anhydride, 2,2'-Thiodiglycolic Anhydride, 2,2'-Thiobisacetic Acid Cyclic Anhydride, NSC 147625
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O3S/c5-3-1-8-2-4(6)7-3/h1-2H2
SMILES O=C1CSCC(=O)O1
Nombre IUPAC 1,4-oxatiano-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 132.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.9881