Learn More
Anhídrido tiodiglicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495383 25 g 25 g
11485383 5 g 5 g
11405393 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13390.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3261-87-8 | C4H4O3S | 132.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3261-87-8
Fórmula molecular C4H4O3S
Peso molecular (g/mol) 132.133
Número MDL MFCD00051689
Clave InChI RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
PubChem CID 137871
Nombre IUPAC 1,4-oxatiano-2,6-diona
SMILES C1C(=O)OC(=O)CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiodiglycolic anhydride
Punto de fusión 95°C to 100°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Beilstein 112528
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.13
Porcentaje de pureza 98%