Learn More
Anhídrido tiodiglicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485383 5 g 5 g
11495383 25 g 25 g
11405393 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13390.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3261-87-8 | C4H4O3S | 132.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3261-87-8
Fórmula molecular C4H4O3S
Peso molecular (g/mol) 132.133
Número MDL MFCD00051689
Clave InChI RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
PubChem CID 137871
Nombre IUPAC 1,4-oxatiano-2,6-diona
SMILES C1C(=O)OC(=O)CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiodiglycolic anhydride
Punto de fusión 95°C to 100°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.13
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiodiglycolic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiodiglycolate anhydride