Learn More
Ácido tiodiglicólico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiodiglycolic Acid-d4 |
| CAS | 132090-51-8 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H2 O4 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Acetic-d2 acid','2,2'-thiobis- (9CI), 2,2'-Thiobis[acetic-d2 acid], 2,2'-Thiodiacetic Acid-D4, 2,2'-Thiodiacetic-2,2,2',2'-d4 Acid, Thiodiglycolic Acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(SC([2H])([2H])C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[carboxi(dideuterio)metil]sulfanil-2,2-dideuterioacético |
| Peso molecular (g/mol) | 154.178 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.024 |