Learn More
Ácido tiodiglicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiodiglycolic acid |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | De 128,0 °C a 131,0 °C |
| Color | Gris a blanco |
| Cantidad | 100 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula lineal | S(CH2CO2H)2 |
| Mostrar más |