Learn More
Ácido tiodiglicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071650 25 g Frasco de plástico 25 g
10326450 100 g Frasco de plástico 100 g
10071640 1kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138740250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-93-3
Fórmula molecular C4H6O4S
Peso molecular (g/mol) 150.148
Número MDL MFCD00004359
Clave InChI UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
PubChem CID 31277
ChEBI CHEBI:35012
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetilsulfanil)acético
SMILES C(C(=O)O)SCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiodiglycolic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión De 128,0 °C a 131,0 °C
Color Gris a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal S(CH2CO2H)2
Beilstein 03, 253
Índice Merck 15, 9484
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en alcohol, insoluble en benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.15
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino