Learn More
Ácido tiodiglicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395139 500 g 500 g
11375139 25 g 25 g
11385139 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17880.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
It finds it applications in the production of [1,4]oxathiane-2,6-dione by heating. It is employed as an anti-oxidant and reducing agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la producción de [1,4]oxatiano-2,6-diona por calentamiento. Se emplea como antioxidante y agente reductor en la industria cosmética.
Solubilidad
Solubilidad en agua, casi transparente. (Agua, 4,00 E + 05 mg/l a 25°C (exp.); 1 e + 006 mg/l a 25°C (est.).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-93-3
Fórmula molecular C4H6O4S
Peso molecular (g/mol) 150.148
Número MDL MFCD00004359
Clave InChI UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
PubChem CID 31277
ChEBI CHEBI:35012
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetilsulfanil)acético
SMILES C(C(=O)O)SCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiodiglycolic acid
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 1764392
Índice Merck 149331
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiodiglycolic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiodiglycolic acid