Learn More
Tiodigalactósido, TRC
Código de producto. 30453004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30453004 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30453004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34459550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Thiodigalactoside
CAS 51555-87-4
Fórmula molecular C12H22O10S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Galactopyranoside','β-D-galactopyranosyl 1-thio-','β-D- (8CI), β-D-Galactopyranosyl 1-thio-β-D-galactopyranoside (ACI), D-Galactopyranosylthio-β-D-galactopyranoside, Galactosyl 1-thiogalactoside, Thio di-β-D-galactopyranoside, Thiodigalactoside, β-D-Galactopyranosyl-β′-D-galactopyranosyl-sulfide, β-D-Galactosyl 1-thio-β-D-galactoside
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O10S/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)O[C@H]1S[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
Nombre IUPAC (2R,2'R,3R,3'R,4S,4'S,5R,5'R,6S,6'S)-6,6'-tiobis(2-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol)
Peso molecular (g/mol) 358.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.06
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.