Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo de semicelda de tiocianato
Código de producto. 11967711
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Membrana de estado sólido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11967711 Membrana de estado sólido cada uno
1 options
Product Code. 11967711 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 51107870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00€
    1221.17€ / paquete de 1
    Ahorro 188.83€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Material Membrana de estado sólido
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Intervalo de pH De 2 a 10