Learn More
Ácido tióctico, Mikromol™
Descripción
Ácido tióctico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-alpha-Lipoic Acid |
| CAS | 1077-28-7 |
| Nombres de analitos o componentes | DL-alpha-Lipoic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H14 O2 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Thioctic Acid, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (RS)-Lipoic acid, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid, 6,8-Thioctic acid, 6-Thioctic acid, Alipure, Biletan, DL-6,8-Thioctic acid, DL-6-Thioctic acid, DL-Thioctic acid, Espa-lipon, Liposan, Lipothion, NSC 628502, NSC 90788, Protogen A, Pyruvate oxidation factor, Thioctacid, Thioctic acid, Thioctsan, Thiotacid, Tioctacid, Tioctidasi, Tioctidasi acetate replacing factor, dl-Lipoic acid, dl-Thioctic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (+/-)-alpha-Lipoic acid, (+/-)-Lipoic acid, (+/-)-Thioctic acid, (RS)-alpha-Lipoic acid, alpha-Liponic acid, DL-alpha-Lipoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CCCCC1CCSS1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(ditiolano-3-il) pentanoico |
| Mostrar más |