Learn More
Tiocolchicósido, TRC
Código de producto. 30451290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451290 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30451290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344385250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiocolchicoside
CAS 602-41-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C27 H33 N O10 S
Cantidad 250 mg
Sinónimo Acetamide','N-[(7S)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, Acetamide','N-[3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-','(S)-, Colchicoside','10-thio- (8CI), Colchicoside','thio- (6CI,7CI), Benzo[a]heptalene','acetamide deriv., 2-Demethoxy-2-glucosidoxythiocolchicine, Coltramyl, Coltrax, Etoshine MR, Miorel, Miotens, Muscoril, NSC 147755, R 271, Thiocholshikoside, Thiocolchicoside
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33NO10S/c1-12(30)28-16-7-5-13-9-18(37-27-24(34)23(33)22(32)19(11-29)38-27)25(35-2)26(36-3)21(13)14-6-8-20(39-4)17(31)10-15(14)16/h6,8-10,16,19,22-24,27,29,32-34H,5,7,11H2,1-4H3,(H,28,30)/t16-,19+,22+,23-,24+,27+/m0/s1
SMILES COc1c(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc3CC[C@H](NC(=O)C)C4=CC(=O)C(=CC=C4c3c1OC)SC
Nombre IUPAC N-[(7S)-1,2-dimetoxi-10-metilsulfanil-9-oxo-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 563.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.1825
Porcentaje de pureza >95