Learn More
Tetraacetato de tiocolchicósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiocolchicoside Tetraacetate |
| CAS | 163956-01-2 |
| Fórmula molecular | C35H41NO14S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxo-3-[(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, (S)-N-[5,6,7,9-tetrahydro-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxo-3-[(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, Thiocolchicoside Tetraacetate, Tetra-O-acetylthiocolchicoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H41NO14S/c1-16(37)36-24-11-9-21-13-26(30(43-6)32(44-7)29(21)22-10-12-28(51-8)25(42)14-23(22)24)49-35-34(48-20(5)41)33(47-19(4)40)31(46-18(3)39)27(50-35)15-45-17(2)38/h10,12-14,24,27,31,33-35H,9,11,15H2,1-8H3,(H,36,37)/t24-,27+,31+,33-,34+,35+/m0/s1 |
| SMILES | COc1c(O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)cc3CC[C@H](NC(=O)C)C4=CC(=O)C(=CC=C4c3c1OC)SC |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4S,5R,6S)-6-[[(7S)-7-acetamido-1,2-dimetoxi-10-metilsulfanil-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-3-il]oxi]-3,4,5-triacetiloxioxan-2-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 731.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 731.2248 |