Learn More
Tiocolchicina, TRC
Código de producto. 30451948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451948 250 mg 250 miligramos
30450352 10 mg 10 miligramos
30449167 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344390250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2730-71-4
Fórmula molecular C22 H25 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 415.5
Sinónimo Acetamide, N-[(7S)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3-trimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, Acetamide, N-[5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3-trimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, (S)-, Colchicine, 10-thio- (8CI), Colchicine, thio- (6CI), Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3-trimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, 10-Demethoxy-10-(methylthio)colchicine, NSC 186301, Thiocolchicine
Nombre IUPAC N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-10-metilsulfanil-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
SMILES COc1cc2CC[C@H](NC(=O)C)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiocolchicine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO5S/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-18(26-2)21(27-3)22(28-4)20(13)14-7-9-19(29-5)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1453