Learn More
Tiocromo, TRC
Código de producto. 30455692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30455692 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30455692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34487550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiochrome
CAS 92-35-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H14N4OS
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2,7-Dimethyl-thiachromine-8-ethanol, 2,7-Dimethyl-5H-pyrimido[4,5-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-8-ethanol, NSC 56339
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4OS/c1-7-10(3-4-17)18-12-15-11-9(6-16(7)12)5-13-8(2)14-11/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3
SMILES COC1=CC(N[13CH2]C2=C(C)C([13C](N)=NC(N)=[15N]3)=C3C=C2)=CC(OC)=C1OC
Peso molecular (g/mol) 262.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0888
Porcentaje de pureza >95