Specifications
| Nombre del producto químico o material | Thiochroman-4-one |
| Punto de fusión | 28°C to 30°C |
| Color | Naranja |
| Punto de ebullición | 154°C (12.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.6395 |
| Cantidad | 5 g |
| Show More |