Learn More
Tiocarbohidrazida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394504 100 g 100 g
11374504 5 g 5 g
11384504 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394504 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01205.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2231-57-4 | CH6N4S | 106.15 g/mol
Thiocarbohydrazide is used in electron microscopy to produce electron-opaque deposits for ultra structural analysis. It is used in the synthesis of oxazine grass ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tiocarbohidrazida se utiliza en microscopía electrónica para producir depósitos opacos a los electrones para llevar a cabo análisis ultraestructurales. Se utiliza en la síntesis de cetonas de oxazina de las gramíneas.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble (0,5 g/100 g, 25 °C). Insoluble en cloroformo y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. Mantener alejado del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2231-57-4
Fórmula molecular CH6N4S
Peso molecular (g/mol) 106.15
Número MDL MFCD00007616
Clave InChI LJTFFORYSFGNCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiocarbohydrazide, thiocarbazide, thiocarbonohydrazide, carbonothioic dihydrazide, carbohydrazide, thio, thiocarbonic dihydrazide, 1,3-diamino-2-thiourea, hydrazinecarbohydrazonothioic acid, usaf ek-7372, unii-1iz2h82nwu
PubChem CID 2724189
ChEBI CHEBI:9549
Nombre IUPAC 1,3-diaminotiourea
SMILES NNC(=S)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiocarbohydrazide
Punto de fusión ∽175°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 506657
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Very slightly soluble (0.5g/100g,25°C). Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.15
Porcentaje de pureza 97%