Learn More
Ácido tiobenzoico (94%) (ácido bencenocarbotioico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiobenzoic Acid |
| CAS | 98-91-9 |
| Fórmula molecular | C7H6OS |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Benzoyl Thiol, Monothiobenzoic Acid, NSC 66502, Benzenecarbothioic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9) |
| SMILES | SC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido S-bencenocarbotioico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0139 |