Learn More
Ácido tiobenzoico (94%) (ácido bencenocarbotioico), TRC
Código de producto. 30339713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339713 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30339713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB189000100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiobenzoic Acid
CAS 98-91-9
Fórmula molecular C7H6OS
Cantidad 100 g
Sinónimo Benzoyl Thiol, Monothiobenzoic Acid, NSC 66502, Benzenecarbothioic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
SMILES SC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido S-bencenocarbotioico
Peso molecular (g/mol) 138.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0139