Learn More
Tiobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439843 500 g 500 g
11419843 25 g 25 g
11429843 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12973.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2227-79-4 | C7H7NS | 137.20 g/mol
Thiobenzamide is useful for the preparation of amide and amidine adducts. It is also used to prepare 4-oxo-4H-chromene-3-carbothioic acid N-phenylamides. Further, it acts as a raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tiobenzamida es útil para la preparación de aductos de amida y amidina. También se utiliza para preparar n-fenilamidas de ácido 4-oxo-4H-cromeno-3-carbotioico. Además, actúa como materia prima en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2227-79-4
Fórmula molecular C7H7NS
Peso molecular (g/mol) 137.20
Número MDL MFCD00008060
Clave InChI QIOZLISABUUKJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiobenzamide, benzothioamide, benzamide, thio, benzothiamide, tiobenzamide, phenylthioamide, tiobenzamide italian, unii-8799vm9sxc, benzene-1-carbothioamide, aminophenylmethane-1-thione
PubChem CID 683563
ChEBI CHEBI:80418
Nombre IUPAC bencenocarbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiobenzamide
Punto de fusión 114°C to 118°C
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 606021
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.21
Porcentaje de pureza 98%