Learn More
Tiobenzamida-2,3,4,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiobenzamide-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 1219804-59-7 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H2 N S |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-2,3,4,5,6-d5-carbothioamide (ACI), Aminothiocarbonylbenzene-2,3,4,5,6-d5, Benzene-d5-thiocarboxamide, Benzothioamide-d5, Thiobenzamide-d5, Thiobenzamide-2,3,4,5,6-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7NS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,(H2,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=S)N)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentadeuterobencenocarbotioamida |
| Peso molecular (g/mol) | 142.233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.061 g/mol |
| Mostrar más |