Learn More
Tiobencarb, TRC
Código de producto. 30453788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453788 1 g -
30456004 10 g 10 g
30453186 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3442551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28249-77-6
Fórmula molecular C12 H16 Cl N O S
Peso molecular (g/mol) 257.78
Sinónimo Carbamothioic acid, N,N-diethyl-, S-[(4-chlorophenyl)methyl] ester (ACI), Carbamic acid, diethylthio-, S-(p-chlorobenzyl) ester (8CI), Carbamothioic acid, diethyl-, S-[(4-chlorophenyl)methyl] ester (9CI), α-Toluenethiol, p-chloro-, diethylcarbamate (8CI), B 3015, B 3015 (pesticide), Bencarb, Benthiocarb, Bolero, Bolero 8EC, IMC 3950, p-Chlorobenzyl diethylthiolcarbamate, p-Chlorobenzyl N,N-diethylthiolcarbamate, S-(4-Chlorobenzyl) diethylthiocarbamate, S-(4-Chlorobenzyl) diethylthiolcarbamate, S-(4-Chlorobenzyl) N,N-diethylthiocarbamate, S-(p-Chlorobenzyl) N,N-diethylthiocarbamate, S-(p-Chlorobenzyl) N,N-diethylthiolocarbamate, S-4-Chlorobenzyl N,N-diethylthiolcarbamate, S-p-Chlorobenzyl diethylthiocarbamate, Sadan, Saturn, Saturn (pesticide), Thiobencarb
Nombre IUPAC N,N-dietilcarbamotioato S-[(4-chlorofenil)metil]
SMILES CCN(CC)C(=O)SCc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiobencarb
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16ClNOS/c1-3-14(4-2)12(15)16-9-10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0641