Learn More
Tiobencarb-d10 (dietil-d10), CDN
Código de producto. 30328627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30328627 0.01 g 0.01 g
30315644 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30328627 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND64950.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiobencarb diethyl-d10
CAS 1219804-12-2
Fórmula molecular C12 D10 H6 Cl N O S
Cantidad 0.01 g
Sinónimo N,N-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-S-[(4-Chlorophenyl)methyl] Ester Carbamothioic Acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H16ClNOS/c1-3-14(4-2)12(15)16-9-10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8 H,3-4,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)SCc1ccc(Cl)cc1)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC S-[(4-clorofenil)metil] N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)carbamotioato
Peso molecular (g/mol) 267.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1269 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 97% Chemical Purity