Learn More
Tioanisol, TRC
Código de producto. 30456159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456159 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30456159 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3480555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioanisole
CAS 100-68-5
Fórmula molecular C7H8S
Cantidad 5 g
Sinónimo (Methylthio)benzene, 1-Phenyl-1-thiaethane, Thio-anisole, Methyl Phenyl Sulfane, Methyl Phenyl Sulfide, Methylphenyl Thioether, NSC 57916, Phenyl Methyl Sulfide, Phenyl Methyl Thioether, Phenylthiomethane, Thioanisol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES CSc1ccccc1
Nombre IUPAC metilsulfanilbenceno
Peso molecular (g/mol) 124.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0347