Learn More
Tioanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
11402627 500 g 500 g
11473930 25 g 25 g
11492617 100 g 100 g
11412627 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11402627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14846.36
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 100-68-5 | C7H8S | 124.201 g/mol
Thioanisole is used as an intermediate in the preparation of dyes, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to prepare stable sulfonium salts, sulfoxides and sufones. It is utilized for the cleavage of methyl ethers in association with triflic acid. It acts as a flavoring agent or an adjuvant. It is an important starting material for the synthesis of 3-substituted benzo[b]thiophenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tioanisol se utiliza como intermediario en la preparación de colorantes, productos farmacéuticos y productos agroquímicos. También se utiliza para preparar sulfóxidos, sufonas y sales de sulfonio estables. Se utiliza para la escisión de éteres metílicos en asociación con ácido tríflico. Actúa como agente saborizante o adyuvante. Es un material de partida importante para la síntesis de benzo[b]tiofenos 3-sustituidos.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos más comunes. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-68-5
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.201
Número MDL MFCD00008559
Clave InChI HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
PubChem CID 7520
Nombre IUPAC metilsulfanilbenceno
SMILES CSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Thioanisole
Punto de fusión -15°C
Densidad 1.058
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.586
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 1904179
Información de solubilidad Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 99%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.