Learn More
Ácido tioacético, TRC
Código de producto. 30455307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455307 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30455307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT343895100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethanethioic acid
CAS 507-09-5
Fórmula molecular C2 H4 O S
Cantidad 100 g
Sinónimo Ethanethioic acid, Acetyl mercaptan, Ethanethiolic acid, Methanecarbothiolic acid, Monothioacetic acid, Thiacetic acid, Thioacetic acid, Thiolacetic acid, Thionoacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
SMILES CC(=O)S
Nombre IUPAC Ácido S-etanotióico
Peso molecular (g/mol) 76.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.9983