Learn More
Ácido tioacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081650 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10571381 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10074043 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10081650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138785000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    143.00€ / 500 g
    Ahorro 5.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-09-5
Fórmula molecular C2H4OS
Peso molecular (g/mol) 76.11
Número MDL MFCD00004853
Clave InChI DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
PubChem CID 10484
ChEBI CHEBI:16555
Nombre IUPAC Ácido S-etanotióico
SMILES CC(S)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioacetic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -17.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 87.0°C to 93.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COSH
Índice de refracción 1.4630 to 1.4650
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 230
Fieser 01,1154
Índice Merck 15, 9473
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: 27g/L water (15°C) (hydrolyse). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido