Learn More
Ácido tioacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342096 100 g 100 g
11332096 25 g 25 g
11352096 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11342096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03305.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.44€
    41.65€ / 100 g
    Ahorro 8.79€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76.11 g/mol
Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tioacético es un reactivo para la introducción del grupo tiol en moléculas orgánicas. Se utiliza como intermedio en aromatizantes y fragancias.& Se utiliza para fabricar captopril (antihipertensivo) y espironolac-tona (diurético).
Solubilidad
Soluble en agua. (27 g/l) en 16 °C.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-09-5
Fórmula molecular C2H4OS
Peso molecular (g/mol) 76.11
Número MDL MFCD00004853
Clave InChI DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
PubChem CID 10484
ChEBI CHEBI:16555
Nombre IUPAC Ácido S-etanotióico
SMILES CC(S)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioacetic acid
Punto de fusión -17°C
Densidad 1.068
Punto de ebullición 97°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.464
Cantidad 100 g
Número UN UN2436
Beilstein 773684
Índice Merck 14,9320
Información de solubilidad Soluble in water. (27g/L) at 16°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12
Porcentaje de pureza 97%