Learn More
Tioacetazona, Mikromol™
Código de producto. 30051317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051317 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051317 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1074.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tioacetazona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Thioacetazone
CAS 104-06-3
Nombres de analitos o componentes Thioacetazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 N4 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acetamide, N-[4-[[2-(aminothioxomethyl)hydrazinylidene]methyl]phenyl]-, Acetamide, N-[4-[[(aminothioxomethyl)hydrazono]methyl]phenyl]- (9CI), Acetanilide, 4'-formyl-, 4'-(thiosemicarbazone) (8CI), Acetanilide, 4'-formyl-, thiosemicarbazone (6CI), 4-Acetylaminobenzaldehyde thiosemicarbazone, 4207RP, 4'-Formylacetanilide thiosemicarbazone, Aktivan, Ambathizon, Amithiozone, Amitiozon, Antib, Benthiozone, Benzothiozane, Benzothiozon, Berculon A, Berkazon, Conteben, Diasan, Diazan, Diazane, Domakol, Ilbion, Livazone, Mirizone Neustab, Mivizon, Myvizone, NSC 3550, Neotibil, Neustab, Novakol, Nuclon argentinian, Panrone, Parazone, SQ 2321, Sdt 1041, Seroden, Siocarbazone, Tb I, Tb I/698, Tebalon, Tebecure, Tebemar, Tebesone I, Tebethion, Tebethione, Tebezon, Thiacetazone, Thiacetone, Thibon, Thibone, Thioacetazon, Thioacetazone, Thiocarbazil, Thiocarbazyl, Thiomicid, Thionicid, Thioparamizon, Thioparamizone, Thiosemicarbazone, Thiosemicarbazone (pharmaceutical), Thiotebesin, Thiotebezin, Thiotebicina, Thizone, Tiacetazon, Tibicur, Tibion, Tibione, Tibizan, Tibon, Tibone, Tioacetazon, Tioatsetazon, Tiobicina, Tiocarone, Tiosecolo, Tubercazon, Tubigal, Tubin, p-Acetamidobenzaldehyde thiosemicarbazone, p-Acetylaminobenzaldehyde thiosemicarbazone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4OS/c1-7(15)13-9-4-2-8(3-5-9)6-12-14-10(11)16/h2-6H,1H3,(H,13,15)(H3,11,14,16)/b12-6+
SMILES CC(=O)Nc1ccc(\C=N\NC(=S)N)cc1
Nombre IUPAC N-[4-[(E)-(carbamotioilhidrazinilideno)metil]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 236.29
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0732 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.