Learn More
Tioacetazona, Mikromol™
Beschreibung
Tioacetazona
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Thioacetazone |
| CAS | 104-06-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Thioacetazone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 N4 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acetamide, N-[4-[[2-(aminothioxomethyl)hydrazinylidene]methyl]phenyl]-, Acetamide, N-[4-[[(aminothioxomethyl)hydrazono]methyl]phenyl]- (9CI), Acetanilide, 4'-formyl-, 4'-(thiosemicarbazone) (8CI), Acetanilide, 4'-formyl-, thiosemicarbazone (6CI), 4-Acetylaminobenzaldehyde thiosemicarbazone, 4207RP, 4'-Formylacetanilide thiosemicarbazone, Aktivan, Ambathizon, Amithiozone, Amitiozon, Antib, Benthiozone, Benzothiozane, Benzothiozon, Berculon A, Berkazon, Conteben, Diasan, Diazan, Diazane, Domakol, Ilbion, Livazone, Mirizone Neustab, Mivizon, Myvizone, NSC 3550, Neotibil, Neustab, Novakol, Nuclon argentinian, Panrone, Parazone, SQ 2321, Sdt 1041, Seroden, Siocarbazone, Tb I, Tb I/698, Tebalon, Tebecure, Tebemar, Tebesone I, Tebethion, Tebethione, Tebezon, Thiacetazone, Thiacetone, Thibon, Thibone, Thioacetazon, Thioacetazone, Thiocarbazil, Thiocarbazyl, Thiomicid, Thionicid, Thioparamizon, Thioparamizone, Thiosemicarbazone, Thiosemicarbazone (pharmaceutical), Thiotebesin, Thiotebezin, Thiotebicina, Thizone, Tiacetazon, Tibicur, Tibion, Tibione, Tibizan, Tibon, Tibone, Tioacetazon, Tioatsetazon, Tiobicina, Tiocarone, Tiosecolo, Tubercazon, Tubigal, Tubin, p-Acetamidobenzaldehyde thiosemicarbazone, p-Acetylaminobenzaldehyde thiosemicarbazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N4OS/c1-7(15)13-9-4-2-8(3-5-9)6-12-14-10(11)16/h2-6H,1H3,(H,13,15)(H3,11,14,16)/b12-6+ |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(\C=N\NC(=S)N)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(E)-(carbamotioilhidrazinilideno)metil]fenil]acetamida |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?