Learn More
Tioacetazona, LoGiCal
Código de producto. 30463387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463387 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463387 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1074.00
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Thioacetazone
CAS 104-06-3
Nombres de analitos o componentes Thioacetazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 N4 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetamide, N-[4-[[2-(aminothioxomethyl)hydrazinylidene]methyl]phenyl]-, Acetamide, N-[4-[[(aminothioxomethyl)hydrazono]methyl]phenyl]- (9CI), Acetanilide, 4'-formyl-, 4'-(thiosemicarbazone) (8CI), Acetanilide, 4'-formyl-, thiosemicarbazone (6CI), 4-Acetylaminobenzaldehyde thiosemicarbazone, 4207RP, 4'-Formylacetanilide thiosemicarbazone, Aktivan, Ambathizon, Amithiozone, Amitiozon, Antib, Benthiozone, Benzothiozane, Benzothiozon, Berculon A, Berkazon, Conteben, Diasan, Diazan, Diazane, Domakol, Ilbion, Livazone, Mirizone Neustab, Mivizon, Myvizone, NSC 3550, Neotibil, Neustab, Novakol, Nuclon argentinian, Panrone, Parazone, SQ 2321, Sdt 1041, Seroden, Siocarbazone, Tb I, Tb I/698, Tebalon, Tebecure, Tebemar, Tebesone I, Tebethion, Tebethione, Tebezon, Thiacetazone, Thiacetone, Thibon, Thibone, Thioacetazon, Thioacetazone, Thiocarbazil, Thiocarbazyl, Thiomicid, Thionicid, Thioparamizon, Thioparamizone, Thiosemicarbazone, Thiosemicarbazone (pharmaceutical), Thiotebesin, Thiotebezin, Thiotebicina, Thizone, Tiacetazon, Tibicur, Tibion, Tibione, Tibizan, Tibon, Tibone, Tioacetazon, Tioatsetazon, Tiobicina, Tiocarone, Tiosecolo, Tubercazon, Tubigal, Tubin, p-Acetamidobenzaldehyde thiosemicarbazone, p-Acetylaminobenzaldehyde thiosemicarbazone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4OS/c1-7(15)13-9-4-2-8(3-5-9)6-12-14-10(11)16/h2-6H,1H3,(H,13,15)(H3,11,14,16)/b12-6+
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)Nc1ccc(\C=N\NC(=S)N)cc1
Nombre IUPAC N-[4-[(E)-(carbamotioilhidrazinilideno)metil]fenil]acetamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 236.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0732 g/mol