Learn More
Tioacetamida, TRC
Código de producto. 30450456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450456 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30450456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344295100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioacetamide
CAS 62-55-5
Fórmula molecular C2 H5 N S
Cantidad 100 g
Sinónimo Ethanethioamide, Acetamide','thio- (8CI), Acetimidic acid','thio- (7CI), Acetothioamide, NSC 2120, TAA, Thiacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
SMILES CC(=S)N
Nombre IUPAC etanotioamida
Peso molecular (g/mol) 75.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.0143