Learn More
Tioacetamida, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10020490 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10020490 25 g Jarra para polvos de plástico 25 g
1 options
Código de producto. 10020490 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0980/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 62-55-5
Punto de fusión 112°C
Color Crema
pH 5.2
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C2H5NS
Número MDL MFCD00008070
Cantidad 25 g
Sinónimo thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
Clave InChI YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(N)=S
Nombre IUPAC etanotioamida
Peso molecular (g/mol) 75.13
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.13g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thioacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.