Learn More
Tioacetamida, cristal, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Product Code. 15538494 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15538494 125 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15538494 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 898404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Chemical Identifiers
CAS 62-55-5
Fórmula molecular C2H5NS
Peso molecular (g/mol) 75.13
Número MDL MFCD00008070
Clave InChI YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Nombre IUPAC etanotioamida
SMILES CC(N)=S
Specifications
Nombre del producto químico o material Thioacetamide
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 125 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.13
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Forma física Crystals
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 125GR THIOACETAMIDE BAKER ANALYZED Reagent
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide