Learn More
Tioacetamida, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617771 100 g Frasco de vidrio 100 g
10269610 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10044013 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10617771
Marca: Thermo Scientific Acros 424531000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62-55-5 | C2H5NS | 75.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-55-5
Fórmula molecular C2H5NS
Peso molecular (g/mol) 75.13
Número MDL MFCD00008070
Clave InChI YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Nombre IUPAC etanotioamida
SMILES CC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioacetamide
Punto de fusión 112.0°C to 114.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 1.3700g/mL
Residuos de ignición 0.05% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CSNH2
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 232
Fieser 04,502
Índice Merck 15, 9472
Gravedad específica 1.37
Información de solubilidad Solubility in water: 163g/L (25°C). Other solubilities: 26.4g/100g ethanol, sparingly soluble in ether, soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.13
Claridad (2% soln.) Passes test
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thioacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.