Learn More
Tioacetamida, ≥ 99%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11487902 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11487902 500 g
11467902 25 g
11477902 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487902 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215258790
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 62-55-5
Fórmula molecular C2H5NS
Peso molecular (g/mol) 75.13
Número MDL MFCD00008070
Clave InChI YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Nombre IUPAC etanotioamida
SMILES CC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioacetamide
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.1
Grado Reactivo ACS