Learn More
Tioacetamida, ≥ 99%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11467902 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11467902 25 g
11477902 100 g
11487902 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467902 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215258725
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
CAS 62-55-5
Fórmula molecular C2H5NS
Peso molecular (g/mol) 75.13
Número MDL MFCD00008070
Clave InChI YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Nombre IUPAC etanotioamida
SMILES CC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioacetamide
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.1
Grado Reactivo ACS
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thioacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide