Learn More
Thio-TEPA, MedChemExpress
Código de producto. 16477376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16477376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17574
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Thio-TEPA is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Thio-TEPA is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thio-TEPA
Forma física Solid
CAS 52-24-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12N3PS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (264.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
Peso molecular (g/mol) 189.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza 98.0%