Learn More
Epredia™ Casetes ranurados Thinline en paquetes de tubos
Código de producto. 16384096 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 750
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
16384096 Beige paquete de 750
16394096 Azul paquete de 750
16304106 Verde paquete de 750
16314106 Gris paquete de 750
16324106 Lavanda paquete de 750
16334106 Verde claro paquete de 750
16344106 Lila paquete de 750
16354106 Naranja paquete de 750
16364106 Rosa paquete de 750
16374106 Canela paquete de 750
16384106 Blanco paquete de 750
16394106 Amarillo paquete de 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16384096 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor B851736BE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para muestras de tejido rutinarias. Los casetes son compatibles con todas las impresoras de casetes Epredia PrintMate™ y tienen una bisagra de tapa delantera con tapas acopladas del mismo color disponibles en 12 colores diferentes.
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Ranuras
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de tapón Tapa acoplada, bisagra delantera
Compatible con PrintMate
Color Beige
Para utilizar con (equipo) Para su uso con impresoras PrintMate™
Tipo de producto Casete ranurado