Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubos de RMN de alto rendimiento de pared fina
Código de producto. 15398628
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Intensidad de campo:
600 MHz
Gran capacidad de procesamiento
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Intensidad de campo Cantidad unitSize
15398628 103,5 mm 600 MHz 100/paq. paquete de 100
15309038 178 mm Gran capacidad de procesamiento 100/paq. paquete de 100
15348698 178 mm 600 MHz 100/paq. paquete de 100
15329038 203 mm Gran capacidad de procesamiento 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15398628 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 660000061
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Posee un promedio de caída de 60 micrómetros para garantizar la claridad del espectro para muestras de moléculas pequeñas (peso molecular <250) hasta 600 MHz. Los tubos de RMN de alto rendimiento y pared gruesa Wilmad se han diseñado para su uso rutina
  • Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
  • Diseñados para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio
  • Una de las mejores tolerancias de diámetro externo del sector
  • Garantía de ajuste hermético en la turbina de giro
  • Fabricados con vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % del instrumento para detectar defectos de superficie y determinar la dimensión física para garantizar el éxito de sus experimentos
  • WG-1000-4-SJ y WG-1000-7-SJ se suministran con tapones Bruker SampleJet auténticos, todos los demás incluyen un tapón para RMN desechable
Nota: Para experimentos de RMN que impliquen refrigeración, calentamiento, muestras biológicas, técnicas de múltiples dimensiones, núcleos múltiples o DNP, consulte los tubos para RMN de precisión Wilmad.
Especificaciones
Camber (Metric) 60 μm
Longitud (métrico) 103,5 mm
Material Vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438
Tipo de producto Tubo de RMN
Tipo de tapón Tapón SampleJet de Bruker
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Intensidad de campo 600 MHz
Longitud (imperial) 4 in
Grosor de la pared (métrico) 0,43 mm
Cantidad 100/paq.
Modelo WG-1000-4-SJ