Learn More
Thiirane, TRC
Código de producto. 30451228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451228 25 g 25 g
30451292 1 g 1 g
30450506 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT39550525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 420-12-2
Fórmula molecular C2H4S
Peso molecular (g/mol) 60.12
Sinónimo Ethylene Sulfide, Ethylene episulfide, NSC 89690, Thiacyclopropane, 2,3-Dihydro-thiirene
Nombre IUPAC thiirane
SMILES C1CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiirane
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4S/c1-2-3-1/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.0034