Learn More
Tifluzamida, TRC
Código de producto. 30012859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012859 500 mg 500 miligramos
30007586 1 g 1 g
17924875 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012859 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT344705500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 130000-40-7
Fórmula molecular C13 H6 Br2 F6 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 528.06
Sinónimo 5-Thiazolecarboxamide, N-[2,6-dibromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-methyl-4-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), N-[2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-5-thiazolecarboxamide (ACI), 2',6'-Dibromo-2-methyl-4'-trifluoromethoxy-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxyanilide, Greatam, MON 24000, Pulsor, Thifluzamide
Nombre IUPAC N-[2,6-dibromo-4-(trifluorometoxi)fenilo]-2-metil-4-(trifluorometil)-1,3-tiozol-5-carboxamida
SMILES Cc1nc(c(s1)C(=O)Nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2Br)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Thifluzamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H6Br2F6N2O2S/c1-4-22-10(12(16,17)18)9(26-4)11(24)23-8-6(14)2-5(3-7(8)15)25-13(19,20)21/h2-3H,1H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.8421
Porcentaje de pureza >95%