Learn More
Tifluzamida, TRC
Código de producto. 30007586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007586 1 g 1 g
30012859 500 mg 500 miligramos
17924875 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3447051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130000-40-7
Fórmula molecular C13 H6 Br2 F6 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 528.06
Sinónimo 5-Thiazolecarboxamide, N-[2,6-dibromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-methyl-4-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), N-[2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-5-thiazolecarboxamide (ACI), 2',6'-Dibromo-2-methyl-4'-trifluoromethoxy-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxyanilide, Greatam, MON 24000, Pulsor, Thifluzamide
Nombre IUPAC N-[2,6-dibromo-4-(trifluorometoxi)fenilo]-2-metil-4-(trifluorometil)-1,3-tiozol-5-carboxamida
SMILES Cc1nc(c(s1)C(=O)Nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thifluzamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H6Br2F6N2O2S/c1-4-22-10(12(16,17)18)9(26-4)11(24)23-8-6(14)2-5(3-7(8)15)25-13(19,20)21/h2-3H,1H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.8421
Porcentaje de pureza >95%