Learn More
Thifluzamide, MedChemExpress
Código de producto. 16452296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16452296 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16452296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2004
MedChemExpress Thifluzamide, a broad-spectrum succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI) fungicide, has been widely used in the controlling of a variety of fungal diseases in rice fields.
Thifluzamide, a broad-spectrum succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI) fungicide, has been widely used in the controlling of a variety of fungal diseases in rice fields.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thifluzamide
CAS 130000-40-7
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H6Br2F6N2O2S
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (54.92 mM)
SMILES O=C(C1=C(C(F)(F)F)N=C(C)S1)NC2=C(Br)C=C(OC(F)(F)F)C=C2Br
Peso molecular (g/mol) 528.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.06
Porcentaje de pureza 98.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation