Learn More
Thifensulfuron, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thifensulfuron (free acid) |
| CAS | 79277-67-1 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N5 O6 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[[[[(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid, L 9225, Thiameturon, Thifensulfuron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N5O6S2/c1-5-12-9(15-11(13-5)22-2)14-10(19)16-24(20,21)6-3-4-23-7(6)8(17)18/h3-4H,1-2H3,(H,17,18)(H2,12,13,14,15,16,19) |
| SMILES | COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccsc2C(=O)O)n1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[(4-metaxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)carbamoilsulfamoil]tiofeno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 373.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.0151 |