Learn More
Maleato de tietilperazina, LoGiCal
Código de producto. 30460623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460623 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460623 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1599.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiethylperazine Maleate
CAS 1179-69-7
Nombres de analitos o componentes Thiethylperazine Maleate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H29 N3 S2 . 2 C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (7CI,8CI), 2-(Ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, 2-Ethylmercapto-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, GS 95, NSC 130044, Thiethylperazine dimaleate, Thiethylperazine maleate, Torecan, Torecan maleate, Toresten, Tresten
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29N3S2.2C4H4O4/c1-3-26-18-9-10-22-20(17-18)25(19-7-4-5-8-21(19)27-22)12-6-11-24-15-13-23(2)14-16-24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,17H,3,6,11-16H2,1-2H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(C)CC4)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-etilsulfanil-10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 631.76
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 631,2022 g/mol