Learn More
Thietan-3-ol, TRC
Código de producto. 30455295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455295 500 mg -
30454349 50 mg 50 miligramos
30453423 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344488500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10304-16-2
Fórmula molecular C3H6OS
Peso molecular (g/mol) 90.14
Nombre IUPAC Thietan-3-OL
SMILES OC1CSC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thietan-3-ol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6OS/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0139