Learn More
Thiepan, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiepan |
| CAS | 4753-80-4 |
| Fórmula molecular | C6 H12 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12S/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H2 |
| SMILES | C1CCCSCC1 |
| Nombre IUPAC | tiepano |
| Peso molecular (g/mol) | 116.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.066 |