Learn More
Tieno[3,2-c]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thieno[3,2-c]pyridine |
| CAS | 272-14-0 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Thieno[3,2-c]pyridine, Ticlopidine Hydrochloride Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NS/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6/h1-5H |
| SMILES | c1cc2sccc2cn1 |
| Nombre IUPAC | tieno[3,2-c]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0143 |