Learn More
Tieno[3,2-c]piridina, Mikromol™
Descripción
Tieno[3,2-c]piridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thieno[3,2-c]pyridine |
| CAS | 272-14-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Thieno[3,2-c]pyridine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H5 N S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ticlopidine Hydrochloride Imp. A (EP), Ticlopidine Imp. A (EP), Thieno[3,2-c]pyridine, Ticlopidine Hydrochloride Impurity A, Ticlopidine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NS/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6/h1-5H |
| SMILES | c1cc2sccc2cn1 |
| Nombre IUPAC | tieno[3,2-c]piridina |
| Mostrar más |