Learn More
Tieno[3,2-c]piridina, Mikromol™
Código de producto. 30051011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051011 100 mg 100 miligramos
30052553 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051011 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0150.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tieno[3,2-c]piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[3,2-c]pyridine
CAS 272-14-0
Nombres de analitos o componentes Thieno[3,2-c]pyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 N S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ticlopidine Hydrochloride Imp. A (EP), Ticlopidine Imp. A (EP), Thieno[3,2-c]pyridine, Ticlopidine Hydrochloride Impurity A, Ticlopidine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NS/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6/h1-5H
SMILES c1cc2sccc2cn1
Nombre IUPAC tieno[3,2-c]piridina
Peso molecular (g/mol) 135.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0143 g/mol