Learn More
4-Metilbencenosulfonato de tieno[3,2-c]piridina, TRC
Código de producto. 30456858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456858 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30456858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344515500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[3,2-c]pyridine 4-Methylbenzenesulfonate
CAS 153075-10-6
Fórmula molecular C28 H40 O7
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H40O7/c1-5-7-24(33)35-28(22(31)16-34-23(32)6-2)13-11-20-19-9-8-17-14-18(29)10-12-26(17,3)25(19)21(30)15-27(20,28)4/h14,19-21,25,30H,5-13,15-16H2,1-4H3/t19-,20+,21-,25-,26-,27-,28?/m0/s1
SMILES CCCC(=O)OC1(CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC
Nombre IUPAC [(8S,9R,10R,11S,13S,14R)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-17-(2-propanoiloxiacetil)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] butanoato
Peso molecular (g/mol) 488.613
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.277